Pyrrolidin-3-ol hydrochloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H64975.06
H64975.14
H64975.06EA
57.1
EUR
H64975.06
H64975.14
Pyrrolidin-3-ol hydrochloride 98%
Pyrrolidin-3-ol hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 86070-82-8
Molecular Formula: C4H9NO.HCl
Formula Weight: 123.58
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 7029051
MDL No.: MFCD03001754
Fórmula:
C4H10ClNO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03001754 Número CAS: 86070-82-8 |