5-Bromo-2-nitrophenol 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H64966.06
H64966.14
H64966.06EA
101
EUR
H64966.06
H64966.14
5-Bromo-2-nitrophenol 96%
5-Bromo-2-nitrophenol
Purity: 96%
CAS No.: 27684-84-0
Molecular Formula: C6H4BrNO3
Formula Weight: 218.01
Physical Form: Crystalline solid
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 40-41°
Beilstein Reference: 2329085
MDL No.: MFCD03095027
Fórmula:
C₆H₄BrNO₃ Ponto de Fusão: 40…41 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03095027 Número CAS: 27684-84-0 |