Ethyl-2-aminonicotinate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H64957.06
H64957.14
H64957.22
H64957.06EA
49.8
EUR
H64957.06
H64957.14
H64957.22
Ethyl-2-aminonicotinate 98%
Ethyl-2-aminonicotinate
Purity: 98%
CAS No.: 13362-26-0
Molecular Formula: C8H10N2O2
Formula Weight: 166.18
Physical Form: Solid
Melting Point: 90-96° lit.
Beilstein Reference: 124680
MDL No.: MFCD01569452
Fórmula:
C₈H₁₀N₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01569452 Número CAS: 13362-26-0 |