Dimethyl-2,3-pyridinedicarboxylate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H64939.06
H64939.14
H64939.06EA
35.5
EUR
H64939.06
H64939.14
Dimethyl-2,3-pyridinedicarboxylate 95%
Dimethyl-2,3-pyridinedicarboxylate
Purity: 95%
CAS No.: 605-38-9
Molecular Formula: C9H9NO4
Formula Weight: 195.17
Physical Form: Solid
Melting Point: 53-58°
Beilstein Reference: 159846
MDL No.: MFCD00186549
Fórmula:
C₉H₉NO₄ Ponto de Fusão: 53…58 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00186549 Número CAS: 605-38-9 |