2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-Methyl-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
H64924.06
H64924.14
H64924.06EA
55.6
EUR
H64924.06
H64924.14
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride 98%
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride
Purity: 98%
CAS No.: 89976-12-5
Molecular Formula: C8H6F3NO2
Formula Weight: 205.14
Physical Form: Solid
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Off-white
Beilstein Reference: 2506013
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD01631684
Fórmula:
C₈H₆F₃NO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01631684 Número CAS: 89976-12-5 ADR: 6.1,III |