Ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 97%
CAS No.: 89793-12-4
Molecular Formula: C7H7ClN2O2
Formula Weight: 186.60
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Melting Point: 52-60°
Boiling Point: 80°/760mm
Beilstein Reference: 142651
MDL No.: MFCD09863164
Fórmula:
C₇H₇ClN₂O₂ Ponto de ebulição: 80 °C (760 mmHg) Ponto de Fusão: 52…60 °C |
Número MDL :
MFCD09863164 Número CAS: 89793-12-4 |