3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
(3-Fluoro-2-formylphenyl)boronic acid, 3-Fluoro-2-formylbenzeneboronic acid
H64909.03
H64909.06
H64909.14
H64909.03EA
42.5
EUR
H64909.03
H64909.06
H64909.14
3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid 95%
3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 871126-15-7
Molecular Formula: C7H6BFO3
Formula Weight: 167.93
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Sensitivity: Light Sensitive
Melting Point: 123-127°
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD10697421
Fórmula:
C₇H₆BFO₃ Ponto de Fusão: 123…127 °C |
Número MDL :
MFCD10697421 Número CAS: 871126-15-7 ADR: 8,III |