5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H64897.14
H64897.22
H64897.14EA
74
EUR
H64897.14
H64897.22
5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine 98%
5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine
Purity: 98%
CAS No.: 67443-38-3
Molecular Formula: C5H2BrClN2O2
Formula Weight: 237.44
Physical Form: Crystalline
Appearance: Yellow
Melting Point: 66-68°
Beilstein Reference: 147551
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00222270
Fórmula:
C₅H₂BrClN₂O₂ Ponto de Fusão: 66…68 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00222270 Número CAS: 67443-38-3 ADR: 6.1,III |