Print…
2,5-Dihydroxyterephthalic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H64888.06 H64888.14
H64888.06EA 140 EUR
H64888.06 H64888.14
2,5-Dihydroxyterephthalic acid 97%
2,5-Dihydroxyterephthalic acid
Purity: 97% CAS No.: 610-92-4 Molecular Formula: C8H6O6 Formula Weight: 198.13 Physical Form: Solid Appearance: Dark grey to green Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2696052 MDL No.: MFCD00132933
Fórmula: C₈H₆O₆
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00132933
Número CAS: 610-92-4
EINECS: 210-239-4