4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Diphenylaminobenzaldehyde
H64887.03
H64887.06
H64887.14
H64887.03EA
42.7
EUR
H64887.03
H64887.06
H64887.14
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde 98%
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 4181-05-9
Molecular Formula: C19H15NO
Formula Weight: 273.33
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Appearance: Pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 129-133° lit.
Beilstein Reference: 2732795
MDL No.: MFCD00145131
Fórmula:
C₁₉H₁₅NO Peso Molecular: 273.33 g/mol Ponto de Fusão: 129…133 °C (literatura) |
Número MDL :
MFCD00145131 Número CAS: 4181-05-9 |