3-Aminopicolinic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Amino-2-pyridinecarboxylic acid, 3-Aminopyridine-2-carboxylic acid, 2-Pyridinecarboxylic acid, 3-amino-
H64861.06
H64861.14
H64861.22
H64861.06EA
63
EUR
H64861.06
H64861.14
H64861.22
3-Aminopicolinic acid 97%
3-Aminopicolinic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1462-86-8
Molecular Formula: C6H6N2O2
Formula Weight: 138.13
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
Appearance: Brown
Melting Point: 218-222°
Beilstein Reference: 3600
MDL No.: MFCD00090153
Fórmula:
C₆H₆N₂O₂ Peso Molecular: 138.126 g/mol Ponto de Fusão: 218…222 °C |
Número MDL :
MFCD00090153 Número CAS: 1462-86-8 EINECS: 215-971-8 |