4-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Trifluoromethylpiperidine
H64840.03
H64840.06
H64840.03EA
199
EUR
H64840.03
H64840.06
4-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
4-(Trifluoromethyl)piperidine
Purity: 97%
CAS No.: 657-36-3
Molecular Formula: C6H10F3N
Formula Weight: 153.15
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00102068
Fórmula:
C₆H₁₀F₃N Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00102068 Número CAS: 657-36-3 |