2-Aminopyridin-4-ol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Amino-4-hydroxypyridine
H64836.03
H64836.06
H64836.03EA
49.4
EUR
H64836.03
H64836.06
2-Aminopyridin-4-ol 98%
2-Aminopyridin-4-ol
Purity: 98%
CAS No.: 33631-05-9
Molecular Formula: C5H6N2O
Formula Weight: 110.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Appearance: Pale yellow
Beilstein Reference: 385930
MDL No.: MFCD04114161
Fórmula:
C₅H₆N₂O Peso Molecular: 110.12 g/mol |
Número MDL :
MFCD04114161 Número CAS: 33631-05-9 |