1-bromo-4-iodonaphthalene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H64825.03
H64825.06
H64825.03EA
82.3
EUR
H64825.03
H64825.06
1-bromo-4-iodonaphthalene 98%
1-bromo-4-iodonaphthalene
Purity: 98%
CAS No.: 63279-58-3
Molecular Formula: C10H6BrI
Formula Weight: 332.97
Physical Form: Solid
Sensitivity: Light Sensitive
Melting Point: 84-89°
Beilstein Reference: 2044950
MDL No.: MFCD01166242
Fórmula:
C₁₀H₆BrI Ponto de Fusão: 84…89 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01166242 Número CAS: 63279-58-3 |