1-Bromo-5-fluoropentane 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H64806.03
H64806.06
H64806.03EA
111
EUR
H64806.03
H64806.06
1-Bromo-5-fluoropentane 99%
1-Bromo-5-fluoropentane
Purity: 99%
CAS No.: 407-97-6
Molecular Formula: C5H10BrF
Formula Weight: 169.04
Physical Form: Liquid
Density: 1.360
Refractive Index: 1.4406
Appearance: Colourless
Boiling Point: 162°
Beilstein Reference: 1697258
MDL No.: MFCD01709395
Fórmula:
C₅H₁₀BrF Ponto de ebulição: 162 °C Densidade: 1,360 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01709395 Número CAS: 407-97-6 |