2-Bromo-4-fluoropyridine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 97%
CAS No.: 357927-50-5
Molecular Formula: C5H3BrFN
Formula Weight: 175.99
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 76°(169°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.699
Refractive Index: 1.5370
Beilstein Reference: 14158224
MDL No.: MFCD09260909
Fórmula:
C₅H₃BrFN Densidade: 1,699 Ponto de Inflamação: 76 °C (169 °F) |
Número MDL :
MFCD09260909 Número CAS: 357927-50-5 |