2-(Chloromethyl)benzothiazole 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 95%
CAS No.: 37859-43-1
Molecular Formula: C8H6ClNS
Formula Weight: 183.65
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 34°
Boiling Point: 88-99°/0.3mm
Beilstein Reference: 120805
MDL No.: MFCD05664944
Fórmula:
C₈H₆CINS Ponto de ebulição: 88…99 °C (0,3 mmHg) Ponto de Fusão: 34 °C |
Número MDL :
MFCD05664944 Número CAS: 37859-43-1 |