2-Chloro-5-methylpyrimidine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H64773.06
H64773.14
H64773.06EA
127
EUR
H64773.06
H64773.14
2-Chloro-5-methylpyrimidine 97%
2-Chloro-5-methylpyrimidine
Purity: 97%
CAS No.: 22536-61-4
Molecular Formula: C5H5ClN2
Formula Weight: 128.56
Physical Form: Solid
Melting Point: 89-92°
Beilstein Reference: 108732
MDL No.: MFCD09260903
Fórmula:
C₅H₅ClN₂ Ponto de Fusão: 89…92 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09260903 Número CAS: 22536-61-4 |