Methyl-5-bromo-6-chloronicotinate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H64754.06
H64754.14
H64754.06EA
105
EUR
H64754.06
H64754.14
Methyl-5-bromo-6-chloronicotinate 98%
Methyl-5-bromo-6-chloronicotinate
Purity: 98%
CAS No.: 78686-77-8
Molecular Formula: C7H5BrClNO2
Formula Weight: 250.48
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Melting Point: 76-79°
Beilstein Reference: 4403950
MDL No.: MFCD03844855
Fórmula:
C₇H₅BrClNO₂ Ponto de Fusão: 76…79 °C |
Número MDL :
MFCD03844855 Número CAS: 78686-77-8 |