2-Bromo-9,9-dimethylfluorene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H64732.06
H64732.14
H64732.22
H64732.06EA
65.3
EUR
H64732.06
H64732.14
H64732.22
2-Bromo-9,9-dimethylfluorene 98%
2-Bromo-9,9-dimethylfluorene
Purity: 98%
CAS No.: 28320-31-2
Molecular Formula: C15H13Br
Formula Weight: 273.17
Physical Form: Solid
Melting Point: 57-62°
Beilstein Reference: 2524870
MDL No.: MFCD09261272
Fórmula:
C₁₅H₁₃Br Peso Molecular: 273.17 g/mol Ponto de Fusão: 57…62 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09261272 Número CAS: 28320-31-2 |