4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-(Trifluoromethyl)imidazole
H64711.03
H64711.06
H64711.03EA
46
EUR
H64711.03
H64711.06
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole 98%
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole
Purity: 98%
CAS No.: 33468-69-8
Molecular Formula: C4H3F3N2
Formula Weight: 136.08
Physical Form: Solid
Melting Point: 148-150°
MDL No.: MFCD08458860
Fórmula:
C₄H₃F₃N₂ Peso Molecular: 136.08 g/mol Ponto de Fusão: 148…150 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08458860 Número CAS: 33468-69-8 |