tert-Butyl hydrogen succinate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Succinic acid mono-tert-butyl ester, 4-(tert-Butoxy)-4-oxobutanoic acid, tert-Butyl Hydrogen Succinate, Mono-tert-butyl Succinate
H64706.03
H64706.06
H64706.03EA
46.7
EUR
H64706.03
H64706.06
tert-Butyl hydrogen succinate 97%
tert-Butyl hydrogen succinate
Purity: 97%
CAS No.: 15026-17-2
Molecular Formula: C8H14O4
Formula Weight: 174.20
Flash Point:
Fórmula:
C₈H₁₄O₄ Ponto de Fusão: 51…54 °C (literatura) Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00273441 Número CAS: 15026-17-2 |