Methyl-3-fluoro-4-nitrobenzoate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H64688.06
H64688.14
H64688.06EA
69.3
EUR
H64688.06
H64688.14
Methyl-3-fluoro-4-nitrobenzoate 97%
Methyl-3-fluoro-4-nitrobenzoate
Purity: 97%
CAS No.: 185629-31-6
Molecular Formula: C8H6FNO4
Formula Weight: 199.14
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 10657755
MDL No.: MFCD08444027
Fórmula:
C₈H₆FNO₄ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08444027 Número CAS: 185629-31-6 |