2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Chloro-3-nitropyridin-2-amine
H64678.03
H64678.06
H64678.03EA
109
EUR
H64678.03
H64678.06
2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine 95%
2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine
Purity: 95%
CAS No.: 6980-08-1
Molecular Formula: C5H4ClN3O2
Formula Weight: 173.56
Beilstein Reference: 391939
MDL No.: MFCD04116097
Fórmula:
C₅H₄ClN₃O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04116097 Número CAS: 6980-08-1 |