4-Chloro-6-methylpyrimidine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H64667.03
H64667.06
H64667.03EA
119
EUR
H64667.03
H64667.06
4-Chloro-6-methylpyrimidine 97%
4-Chloro-6-methylpyrimidine
Purity: 97%
CAS No.: 3435-25-4
Molecular Formula: C5H5ClN2
Formula Weight: 128.56
Physical Form: Solid
Appearance: Pale yellow
Beilstein Reference: 108656
MDL No.: MFCD02322991
Fórmula:
C₅H₅ClN₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02322991 Número CAS: 3435-25-4 |