Print…
4,4'-Dibromotriphenylamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: N,N-Bis(p-bromophenyl)aniline
H64666.03 H64666.06
H64666.03EA 68.8 EUR
H64666.03 H64666.06
4,4'-Dibromotriphenylamine 98%
4,4'-Dibromotriphenylamine
Purity: 98% CAS No.: 81090-53-1 Molecular Formula: C18H13Br2N Formula Weight: 403.12 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Solid Appearance: Off-white Melting Point: 85° Beilstein Reference: 7094354 MDL No.: MFCD00060104
Fórmula: C₁₈H₁₃Br₂N
Ponto de Fusão: 85 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060104
Número CAS: 81090-53-1