2-Bromo-6-hydrazinylpyridine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H64664.06
H64664.14
H64664.06EA
114
EUR
H64664.06
H64664.14
2-Bromo-6-hydrazinylpyridine 98%
2-Bromo-6-hydrazinylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 26944-71-8
Molecular Formula: C5H6BrN3
Formula Weight: 188.03
Physical Form: Solid
Appearance: Pale brown
Melting Point: 117-118°
Beilstein Reference: 386966
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD09743754
Fórmula:
C₅H₆BrN₃ Ponto de Fusão: 117…118 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09743754 Número CAS: 26944-71-8 ADR: 6.1,III |