2-Methylpropanethioamide 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H64663.03
H64663.06
H64663.14
H64663.03EA
49.8
EUR
H64663.03
H64663.06
H64663.14
2-Methylpropanethioamide 95%
2-Methylpropanethioamide
Purity: 95%
CAS No.: 13515-65-6
Molecular Formula: C4H9NS
Formula Weight: 103.18
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
Melting Point: 45-48°
Beilstein Reference: 1098427
MDL No.: MFCD07369538
Fórmula:
C₄H₉NS Ponto de Fusão: 45…48 °C |
Número MDL :
MFCD07369538 Número CAS: 13515-65-6 |