2-bromo-1-(o-tolyl)ethanone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Bromo-1-(o-tolyl)ethan-1-one, 2-Bromo-2'-methylacetophenone
H64651.03
H64651.06
H64651.03EA
120
EUR
H64651.03
H64651.06
2-bromo-1-(o-tolyl)ethanone 98%
2-Bromo-1-(o-tolyl)ethanone
Purity: 98%
CAS No.: 51012-65-8
Molecular Formula: C9H9BrO
Formula Weight: 213.07
Boiling Point: 81-83°
Beilstein Reference: 508116
MDL No.: MFCD04038955
Fórmula:
C₉H₉BrO Ponto de ebulição: 81…83 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04038955 Número CAS: 51012-65-8 |