5-Bromo-2-iodobenzoic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H64643.06
H64643.14
H64643.06EA
53.9
EUR
H64643.06
H64643.14
5-Bromo-2-iodobenzoic acid 97%
5-Bromo-2-iodobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 21740-00-1
Molecular Formula: C7H4BrIO2
Formula Weight: 326.92
Physical Form: Solid
Sensitivity: Light Sensitive
Melting Point: 158-163°
Beilstein Reference: 3247380
MDL No.: MFCD00079717
Fórmula:
C₇H₄BrIO₂ Ponto de Fusão: 158…163 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00079717 Número CAS: 21740-00-1 |