2-Bromo-4,5-difluorobenzaldehyde 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H64621.03
H64621.06
H64621.03EA
83.8
EUR
H64621.03
H64621.06
2-Bromo-4,5-difluorobenzaldehyde 98%
2-Bromo-4,5-difluorobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 476620-54-9
Molecular Formula: C7H3BrF2O
Formula Weight: 221.00
Physical Form: Powder
Appearance: Off-white
Beilstein Reference: 20365202
MDL No.: MFCD16659662
Fórmula:
C₇H₃BrF₂O Peso Molecular: 221.001 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD16659662 Número CAS: 476620-54-9 |