2,6-Dimethylbenzaldehyde 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
2-Formyl-m-xylene
H64503.06
H64503.14
H64503.06EA
60.8
EUR
H64503.06
H64503.14
2,6-Dimethylbenzaldehyde 97%
2,6-Dimethylbenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 1123-56-4
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 96°(205°F)
Physical Form: Solid
Refractive Index: 1.5480
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: White to yellow
Melting Point: 27-30° lit.
Boiling Point: 230° lit.
Beilstein Reference: 907019
MDL No.: MFCD00128003
Fórmula:
C₉H₁₀O Ponto de ebulição: 230 °C (literatura) Ponto de Fusão: 27…30 °C (literatura) Ponto de Inflamação: 96 °C (205 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00128003 Número CAS: 1123-56-4 |