5-(Trifluoromethyl)picolinonitrile 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Cyano-5-(trifluoromethyl)pyridine
H64486.03
H64486.06
H64486.03EA
40
EUR
H64486.03
H64486.06
5-(Trifluoromethyl)picolinonitrile 98%
5-(Trifluoromethyl)picolinonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 95727-86-9
Molecular Formula: C7H3F3N2
Formula Weight: 172.11
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 13339826
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD01001119
Fórmula:
C₇H₃F₃N₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01001119 Número CAS: 95727-86-9 ADR: 6.1,III |