3-Amino-2-pyridone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H64480.03
H64480.06
H64480.03EA
90
EUR
H64480.03
H64480.06
3-Amino-2-pyridone 98%
3-Amino-2-pyridone
Purity: 98%
CAS No.: 33630-99-8
Molecular Formula: C5H6N2O
Formula Weight: 110.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Crystalline solid
Appearance: Brown
Beilstein Reference: 109849
MDL No.: MFCD03411556
Fórmula:
C₅H₆N₂O Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD03411556 Número CAS: 33630-99-8 |