4-iodobenzene-1,2-diamine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Iodo-o-phenylenediamine, 4-Iodobenzene-1,2-diamine
H64469.MD
H64469.03
H64469.06
H64469.MDEA
51
EUR
H64469.MD
H64469.03
H64469.06
4-iodobenzene-1,2-diamine 95%
4-iodobenzene-1,2-diamine
Purity: 95%
CAS No.: 21304-38-1
Molecular Formula: C6H7IN2
Formula Weight: 234.04
Physical Form: Solid
Sensitivity: Light Sensitive
Melting Point: 73-77°
Beilstein Reference: 2716284
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD08669466
Fórmula:
C₆H₇IN₂ Ponto de Fusão: 73…77 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08669466 Número CAS: 21304-38-1 ADR: 6.1,III |