5-formylthiophene-2-carbonitrile 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
5-Cyanothiophene-2-carboxaldehyde
H64462.03
H64462.06
H64462.03EA
76.8
EUR
H64462.03
H64462.06
5-formylthiophene-2-carbonitrile 95%
5-Formylthiophene-2-carbonitrile
Purity: 95%
CAS No.: 21512-16-3
Molecular Formula: C6H3NOS
Formula Weight: 137.16
Physical Form: Solid
Appearance: White
Melting Point: 90-95°
Beilstein Reference: 115517
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD09037804
Fórmula:
C₆H₃NOS Ponto de Fusão: 90…95 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09037804 Número CAS: 21512-16-3 ADR: 6.1,III |