1-Aminocyclobutanecarboxylic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H64459.03
H64459.06
H64459.03EA
61.9
EUR
H64459.03
H64459.06
1-Aminocyclobutanecarboxylic acid 95%
1-Aminocyclobutanecarboxylic acid
Purity: 95%
CAS No.: 22264-50-2
Molecular Formula: C5H9NO2
Formula Weight: 115.13
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 261° dec.
Beilstein Reference: 2802253
MDL No.: MFCD00661068
Fórmula:
C₅H₉NO₂ Ponto de Fusão: 261 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00661068 Número CAS: 22264-50-2 |