4-methoxy-1-naphthoic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H64432.03
H64432.06
H64432.14
H64432.03EA
62.5
EUR
H64432.03
H64432.06
H64432.14
4-methoxy-1-naphthoic acid 98%
4-methoxy-1-naphthoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 13041-62-8
Molecular Formula: C12H10O3
Formula Weight: 202.21
Physical Form: Crystalline solid
Appearance: Off-white
Melting Point: 243-247°
Beilstein Reference: 2099800
MDL No.: MFCD02575372
Fórmula:
C₁₂H₁₀O₃ Ponto de Fusão: 243…247 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02575372 Número CAS: 13041-62-8 |