2,3-Dimethylbenzaldehyde 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 5779-93-1
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 101°(214°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.029
Refractive Index: 1.5530
Appearance: Colourless to pale yellow
Boiling Point: 86-88°/10mm
Beilstein Reference: 2238677
MDL No.: MFCD00798004
Fórmula:
C₉H₁₀O Ponto de ebulição: 86…88 °C (10 mmHg) Densidade: 1,029 Ponto de Inflamação: 101 °C (214 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00798004 Número CAS: 5779-93-1 |