Print…
Nalpha-Acetyl-D-arginine dihydrate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A18563.06 A18563.03
A18563.06EA 107 EUR
A18563.06 A18563.03
Nalpha-Acetyl-D-arginine dihydrate 98%
Nalpha-Acetyl-D-arginine dihydrate
Purity: 99% CAS No.: 2389-86-8 Molecular Formula: C8H16N4O3.2H2O Formula Weight: 252.29 (216.25anhy) Melting Point: ca 270° MDL No.: MFCD00209627
Fórmula: C₈H₁₆N₄O₃•₂H₂O
Ponto de Fusão: ∼ 270 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00209627
Número CAS: 2389-86-8
EINECS: 219-225-2