Tetrahydropyran-4-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Tetrahydropyran-4-yl-carboxylic acid
H64340.06
H64340.14
H64340.06EA
62
EUR
H64340.06
H64340.14
Tetrahydropyran-4-carboxylic acid 98%
Tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 5337-03-1
Molecular Formula: C6H10O3
Formula Weight: 130.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Appearance: White to off-white
Melting Point: 87-89°
Beilstein Reference: 112249
MDL No.: MFCD00031016
Fórmula:
C₆H₁₀O₃ Ponto de Fusão: 87…89 °C |
Número MDL :
MFCD00031016 Número CAS: 5337-03-1 |