4-Amino-5-bromopyrimidine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H64335.MD
H64335.03
H64335.06
H64335.MDEA
54.4
EUR
H64335.MD
H64335.03
H64335.06
4-Amino-5-bromopyrimidine 98%
4-Amino-5-bromopyrimidine
Purity: 98%
CAS No.: 1439-10-7
Molecular Formula: C4H4BrN3
Formula Weight: 174.00
Physical Form: Powder
Appearance: Pale brown
Melting Point: 207-211°
Beilstein Reference: 112648
MDL No.: MFCD00233962
Fórmula:
C₄H₄BrN₃ Ponto de Fusão: 207…211 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00233962 Número CAS: 1439-10-7 |