3-Bromo-6-chloro-2-methylpyridine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H64333.06
H64333.14
H64333.06EA
29.8
EUR
H64333.06
H64333.14
3-Bromo-6-chloro-2-methylpyridine 98%
3-Bromo-6-chloro-2-methylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 132606-40-7
Molecular Formula: C6H5BrClN
Formula Weight: 206.47
Physical Form: Liquid
Melting Point: 46-47°
Boiling Point: 80-84°/2mm lit.
Beilstein Reference: 4243997
MDL No.: MFCD07375117
Fórmula:
C₆H₅BrClN Ponto de ebulição: 80…84 °C (2 mmHg) (literatura) Ponto de Fusão: 46…47 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD07375117 Número CAS: 132606-40-7 |