2-chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
H64329.03
H64329.06
H64329.03EA
67.1
EUR
H64329.03
H64329.06
2-chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 95%
CAS No.: 887707-25-7
Molecular Formula: C6H2ClF3IN
Formula Weight: 307.44
Physical Form: Solid
Sensitivity: Light Sensitive
Melting Point: 43°
Beilstein Reference: 10249610
MDL No.: MFCD12024302
Fórmula:
C₆H₂ClF₃IN Ponto de Fusão: 43 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD12024302 Número CAS: 887707-25-7 |