Print…
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2-Methyl-4-methoxybenzaldehyde
H64295.03 H64295.06
H64295.03EA 53.4 EUR
H64295.03 H64295.06
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 95%
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde
Purity: 95% CAS No.: 52289-54-0 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.107 Refractive Index: 1.5710 Appearance: Pale yellow Boiling Point: 262-267° lit. Beilstein Reference: 1933786 MDL No.: MFCD02261771
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Peso Molecular: 150.18 g/mol
Ponto de ebulição: 262…267 °C (literatura)
Densidade: 1.107
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02261771
Número CAS: 52289-54-0