(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H64289.06
H64289.14
H64289.06EA
104
EUR
H64289.06
H64289.14
(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate
Purity: 98%
CAS No.: 115314-14-2
Molecular Formula: C9H9NO6S
Formula Weight: 259.23
Melting Point: 63-66°
Beilstein Reference: 4704457
MDL No.: MFCD00064582
Fórmula:
C₉H₉NO₆S Ponto de Fusão: 63…66 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064582 Número CAS: 115314-14-2 |