Methyl-2-amino-5-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Methyl 2-amino-5-(trifluoromethyl)benzoate
H64283.03
H64283.06
H64283.03EA
107
EUR
H64283.03
H64283.06
Methyl-2-amino-5-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl-2-amino-5-(trifluoromethyl)benzoate
Purity: 98%
CAS No.: 117324-58-0
Molecular Formula: C9H8F3NO2
Formula Weight: 219.16
Physical Form: Solid
Appearance: White
MDL No.: MFCD08234902
Fórmula:
C₉H₈F₃NO₂ Peso Molecular: 219.16 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08234902 Número CAS: 117324-58-0 |