Diethyl(3-pyridyl)borane 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H64225.06
H64225.14
H64225.22
H64225.06EA
61.1
EUR
H64225.06
H64225.14
H64225.22
Diethyl(3-pyridyl)borane 98%
Diethyl(3-pyridyl)borane
Purity: 98%
CAS No.: 89878-14-8
Molecular Formula: C9H14BN
Formula Weight: 147.03
Physical Form: Solid
Melting Point: 172-175° lit.
Beilstein Reference: 4381494
MDL No.: MFCD00012348
Fórmula:
C₉H₁₄BN Ponto de Fusão: 172…175 °C (literatura) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012348 Número CAS: 89878-14-8 |