2-Chloro-1-nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3,5-Bis(trifluoromethyl)-2-chloronitrobenzene
H64221.03
H64221.06
H64221.03EA
58.2
EUR
H64221.03
H64221.06
2-Chloro-1-nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 98%
2-Chloro-1-nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Purity: 98%
CAS No.: 654-55-7
Molecular Formula: C8H2ClF6NO2
Formula Weight: 293.55
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 2888862
MDL No.: MFCD04972677
Fórmula:
C₈H₂ClF₆NO₂ Peso Molecular: 293.549 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04972677 Número CAS: 654-55-7 |