3-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H64212.06
H64212.14
H64212.22
H64212.06EA
57
EUR
H64212.06
H64212.14
H64212.22
3-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole 98%
3-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole
Purity: 98%
CAS No.: 1153-85-1
Molecular Formula: C18H12BrN
Formula Weight: 322.20
Physical Form: Solid
Melting Point: 97-98°
Beilstein Reference: 1315492
MDL No.: MFCD11977305
Fórmula:
C18H12BrN Ponto de Fusão: 97…98 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD11977305 Número CAS: 1153-85-1 |